Learn More
R&L Enterprises™ Ofenzangen mit Schild
Artikelnummer. 11869701 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
590 mm
740 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11869701
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Schutz und für mehr Sicherheit beim Umgang mit erhitzten Gegenständen im Labor. R&L Enterprises™ Schutz-Brennzangen sind mit einem runden Schild ausgestattet, der die Hand vor Strahlung aus dem Ofen schützt.
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Zur Handhabung einer großen Vielzahl an Tiegeln, insbesondere in Muffelöfen
  • Per Daumen einhändig bedienbar
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Handhabung einer Vielzahl von Tiegeln und zum Schutz der Hand vor Strahlung des Ofens
Menge Je 1
Länge (metrisch) 740 mm
Material PTFE-Beschichtung
Typ Ofenzangen