Learn More
Sartorius Arium™ pro Reinstwassersysteme
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Die intuitive Menüführung gewährleistet einen fehlerfreien Betrieb bei gleichbleibender Wassermenge.
Marke: Sartorius H2OPRO-VF-B
9790.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pro VF Wandmontagesystem
- Hocheffiziente UV-Lampe (185/254 nm) und TOC-Überwachung
- Beseitigt Bakterien und organische Stoffe
- Anzeige mit Touch-Funktion
- Integrierte Echtzeitüberwachung
- Mit Wandhalterung für das System, UV-Lampe und Ultrafilter
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Reinstwassersysteme | |
Arium pro UltraPure Wassersystem | |
Wandhalterung für das System, UV-Lampe und Ultrafilter | |
Wand |