Learn More
Sartorius™ SYSTEME ARIUM PRO MURAL
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Bieten eine riesige Auswahl an Funktionen und Optionen für die kundenspezifische Konfiguration.
Marke: Sartorius™ H2OBASIC-B
5290.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vormontierte modulare Einheiten für spezifische Anwendungen
- Niedrigster TOC-Wert mit Echtzeit-Überwachungsfunktion
- Effiziente Entfernung von Endotoxinen, DNase und RNase
- Hohe Flexibilität
- Sehr einfache Bedienung
- Erfüllt und übertrifft die ASTM-Norm Typ 1, wodurch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet wird
- Anwendungen: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionenchromatographie, TOC-Analyse, PCR, Elektrophorese, Endotoxin-Analyse, Immunzytochemie, Reinwasser für die Vorbereitung von Zellkulturmedien, Reinwasser für die Produktion von monoklonalen Antikörpern, Photometrie
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
100 μS/cm | |
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI | |
<5 ppb | |
Nein | |
0.2 μm |
< 1 KBE/l | |
2 l/min | |
Arium pro UltraPure Wassersystem | |
Wand | |
< 1000 ppb |