Learn More
Uvex™ Waist Coat 7427-Midnight Navy Artikelnummer.: 17297061
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Waist Coat 7427-Midnight Navy
Artikelnummer. 17297061 Alle ansehen Uvex Produkte
Größe 3X
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Größe 5X
Größe 6X
Artikelnummer. 17297061
Marke: Uvex™ 8970814
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
  • Weste
  • Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan, ca. 300 g/m²
  • Die moderne und sportliche Softshell-Weste zeichnet sich durch maximale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit aus.
  • Ideale Weste für intensive Arbeiten in kühlen Umgebungen.
  • 4-Wege-Stretch-Material für optimale Passform und dauerhaftes Wohlbefinden
  • Taschen in den Nähten bieten ausreichend Stauraum, verlängertes Rückenteil für mehr Sicherheit im Nierenbereich, ideal als zweite Lage oder als Ersatz für eine Jacke, geeignet für die industrielle Wäsche
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größen: 40/42 bis 64/66
  • Pflegeanleitung: (Stand 19.09.2011) bei 30 °C waschbar (schonende Wäsche), nicht chloren, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Reißverschluss
Produkttyp Cold-resistant Vest
Farbe Blau
Größe Größe 3X
Dicke (metrisch) 245 g/m²
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Waist Coat 7427-Midnight Navy >