Learn More
Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem
Artikelnummer. 10240389 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Vytac; 1 Gal (18,9 l)
Vytac; 1 gal (3,79 l)
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Product Code. 10240389
missing translation for 'mfr': Epredia™ 5401
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entsorgen Sie 10%iges gepuffertes oder ungepuffertes Formalin sowie Zinkformalin sicher mit dem Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem.
Entsorgen Sie 10%iges gepuffertes oder ungepuffertes Formalin sowie Zinkformalin sicher mit dem Thermo Scientific™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem. Mit diesem einfachen, kostengünstigen System sind keine teure Abfallentsorgung und keine Standortgenehmigung mehr erforderlich.
Einfaches, sicheres und kostengünstiges Entsorgungssystem für 10% gepuffertes oder ungepuffertes Formalin, sowie Zinkformalin.
--Keine teure Abfallentsorgung, keine Standortgenehmigung erforderlich
--Die Lösung baut Formalin zu chemisch inerten Bestandteilen nab und neutralisiert bei sachgemässer Anwendung mehr als 99% des gesammelten Formalinabfalls
--1 Teil Vytac-Lösung neutralisiert 4 Teile Formalinabfall
Das Starter Set beinhaltet:
Vytac (3,8 l), Vorratsbehälter mit Deckel, Messbecher und Kunststoffrührer
Beschreibung: Vytac
Familie: Richard-Allan Scientific
Menge: 3,78L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Vytac
Beschreibung Vytac; 1 gal (3,79 l)
Menge 1 Gal. (3,79 l)