Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptosis Assay Kits for flow cytometry
Artikelnummer. 10144432
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
FAM, Hoechst 33342, Propidiumiodid
FAM, Propidiumiodid, Hoechst 33342
FMK, Hoechst 33342, Propidiumiodid
Beschreibung:
Vybrant FAM Caspase-3 und -7 Assay-Kit
Vybrant FAM Caspase-8 Assay-Kit
Vybrant FAM Polycaspasen-Assay-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10144432
Marke: Invitrogen™ V35119
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nachweis von Apoptose durch Durchflusszytometrie mit Vybrant FLICA Caspase-Assays, die Poly- und Caspase-3/7/8-Aktivitäten nachweisen.
Schneller Nachweis der von Caspase-vermittelten Apoptose durch Durchflusszytometrie mit Vybrant FAM Caspase-Assay-Kits für Polycaspasen und Caspasen-3 und -7. Vybrant FAM Caspase-Assay-Kits nutzen fluoreszierende Inhibitoren der Caspasen (FLICA)-Methodik zum Nachweisen und Melden von Caspase-Aktivität. Diese Caspase-Assay-Kits enthalten speziell entwickelte FLICA-Substrate FAM-VAD-FMK (für Polycaspasen), FAM-DEVD-FMK (für Caspase-3/7) und FAM-LETD-FMK (für Caspase-8). Sie umfassen auch Hoechst 33342 und Propidiumiodid-Färbemittel, was eine gleichzeitige Bewertung der Membrandurchlässigkeit und des Zellzyklus durch Durchflusszytometrie ermöglicht.
Vybrant FAM Caspase-Assay-Kits für die Durchflusszytometrie nutzen einen neuartigen Ansatz zur Erkennung aktiver Caspasen: die FLICA-Methodik, eine Affinitätsmarkierung. Diese Affinitätsmarkierung verbindet einen Fluoromethylketon (FMK)-Anteil, der kovalent mit einem Cystein reagieren kann, mit einer caspasespezifischen Aminosäuresequenz. Verschiedene Aminosäure-Erkennungssequenzen werden zum Nachweis verschiedener Caspasen verwendet: Valin-Alanin-Asparaginsäure (VAD) für Polycaspasen (einschließlich Caspase-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 und -9), Asparaginsäure-Glutaminsäure-Valin-Asparaginsäure (DEVD) für Caspase-3/7 und Leucin-Glutaminsäure-Threonin-Asparaginsäure (LETD) für Caspase-8. Eine Carboxyfluorescein-Gruppe (FAM) wird als Reporter angehängt.
Das FLICA-Reagenz soll über die Erkennungssequenz mit dem enzymatischen reaktiven Zentrum einer aktivierten Caspase interagieren und dann kovalent durch den FMK-Anteil anbinden. Der FLICA-Hemmer ist membrangängig und nicht-zytotoxisch. Ungebundene FLICA-Moleküle diffundieren aus der Zelle und werden weggespült; das verbleibende fluoreszierende Signal ist ein direktes Maß für die Menge an aktiver Caspase, die zum Zeitpunkt der Zugabe des Inhibitors vorhanden war. Die ungefähren Anregungs- und Emissionsspitzen der Reagenzien FLICA, Propidiumiodid und Hoechst 33342 betragen 488 nm⁄530 nm, 535 nm⁄617 nm bzw. 350 nm⁄461 nm. Die in den einzelnen Vybrant FAM Polycaspase-Assay-, Caspase-3 und -7 Assay- und Caspase-8 Assay-Apoptose-Kits enthaltenen Nachweisreagenzien sind 488⁄530 FAM-VAD-FMK-, 488⁄530 FAM-DEVD-FMK- bzw. 488⁄530 FAM-LETD-FMK-Reagenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vybrant FAM Caspase-8 Assay-Kit
Menge 25 assays
Format Rörchen
Kitinhalt 1 Fläschchen FAM-LETD-FMK Caspase-8-Reagenz (FLICA-Reagenz), 1 Fläschchen Hoechst 33342, 1 Fläschchen Propidiumiodid, 1 Fläschchen DMSO, 1 Flasche Apoptose-Fixierlösung und 1 Flasche Apoptose-Waschpuffer (10x Lösung).
Produkttyp Caspase-Assay-Kit
Durchflusszytometer-Laserlinien UV, 488
Anregung/Emission FAM-LETD-FMDK: 488/530
PI: 535/617
Hoechst 33342: 350/461
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Vybrant
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Marker oder Farbstoff FAM, Propidiumiodid, Hoechst 33342
Markertyp Andere Labels oder Farbstoffe
Lagerungsbedingungen Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.