Learn More
Tocris Bioscience™ VTP 27999 trifluoroacetate
Highly potent and selective renin inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5563/10
138.22 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18763979
  • 156.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
VTP 27999 trifluoroacetate is a highly potent and selective renin inhibitor (IC50 = 0.47 nM). Displays >1000-fold selectivity over related and unrelated off-targets. Blocks renin-stimulated ERK1/2 phosphorylation in vascular smooth muscle cells. Exhibits a different mode of action to aliskiren (Cat. No. 5491).
Spezifikation
Spezifikation
Methyl N-[2-[(R)-(3-Chlorophenyl)[(3R)-1-[[[(2S)-2-(methylamino)-3-[(3R)-tetrahydro-2H-pyran-3-yl]propyl]amino]carbonyl]-3-piperidinyl]methoxy]ethyl]carbamate trifluoroacetate
10 mg
C26H41ClN4O5.CF3CO2H
>97%
1013937-63-7
Additional Synthetic Protease Inhibitors
639.1