missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Voyager 1400G 2D Barcode-Scanner

Artikelnummer. 15829026
Encompass
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
43 Mm x 180 mm x 66 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15829026

Marke: Honeywell™ 1400G2D2USB1

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vielseitiger zweidimensionaler Bildbereichsscanner, der mit einer Geschwindigkeit arbeitet, die mit einem Laserscanner vergleichbar ist.

  • Zuverlässige Datensammlung: Bietet omnidirektionales Lesen praktisch aller linearen Barcodes und der am häufigsten verwendeten 2D-Barcodes, einschließlich schlechter Qualität und mobiler Barcodes.
  • Remote MasterMind™ Bereit: Reduziert die Gesamtbetriebskosten durch die Bereitstellung einer schlüsselfertigen Fernsteuerungs-Geräteverwaltungslösung, die die Nutzung installierter Geräte einfach verwaltet und verfolgt.
  • Zukunftssicher: Bietet kostengünstiges Scannen von 2D-Barcodes, sodass Unternehmen ihre aktuellen und zukünftigen Barcode-Scananforderungen mit einem einzigen Gerät erfüllen können.
  • Flexible Lizenzierungslösung: Erfüllt die vielfältigen Scananforderungen durch das Angebot von Modellen mit grundlegenden Funktionen — Erwerben Sie Softwarelizenzen, um bei Bedarf zusätzliche Funktionen zu ermöglichen.

Spezifikation

Beschreibung Host-Schnittstelle: USB
Gewicht (metrisch) 119 g
Abmessungen (L x B x H) 43 Mm x 180 mm x 66 mm
Gewährleistung 5 Jahre Werkgarantie
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt