Learn More
Heathrow Scientific™ Vortexer™ Vortex-Geräte mit variabler Drehzahl
Dieses Vortexgerät ist universell einsetzbar und besonders praktisch. Ein besonders funktionelles Gerät für zahlreiche Anwendungen, bei denen ein sanftes Mischen bis hin zu einem Vortexen mit Hochgeschwindigkeit erforderlich ist.
299.00 € - 325.00 €
Spezifikation
Orbit | 3,7 mm |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 135 g |
Drehzahlbereich | 1000 bis 3000 U/min |
Röhrchenkapazität | 50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml und 0,2 ml |
Produkttyp | Vortexgerät |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15599811
|
Heathrow Scientific™
HS120212 |
220-240 V, 50-60 Hz, 40 W | CE |
325.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15509821
|
Heathrow Scientific™
HS120214 |
220-240 V, 50-60 Hz, 40 W | UK-Stecker |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Ein Mischkopf für verschiedene Schlauchgrößen
- Kopfeinheiten müssen durch den Mischkopf nicht mehr ausgetauscht werden (Patent noch ausstehend), der sechs Schlauchgrößen fassen kann (0.2, 0.5, 1.5/2, 5, 15, 50 ml)
- Standard-Assay-Scheibe und Mittelkonsole, die durch eine kurze Berührung bedienbar ist
- Innovativer Kopf kann zum Reinigen entfernt werden
- Vortexer™ besitzt einen Drehregler mit vier Positionen für eine variable Geschwindigkeit mit voreingestellten Geschwindigkeiten (1000, 2000, 3000 U/min) für durchgehendes oder unterbrochenes Mischen
- Gegengewichtsystem und stabile, elastometrische Gerätefüße minimieren Vibrationen und
- verhindert ein Umherwandern des Mischers, selbst bei hohen Geschwindigkeiten während des Betriebs
Spezifikation
3,7 mm | |
1000 bis 3000 U/min | |
Vortexgerät | |
50/60 Hz | |
7,41 in. | |
6,7 x 7,5 in. | |
19,7 cm | |
5,51 in. | |
140 mm | |
4,5 in. | |
11,43 cm | |
5 kg | |
3,93 kg | |
1 x Netzkabel, 1 x Mischkopf, 3 x elastische Haltebänder, 3 x Mittelpads | |
3 Modi: 1000, 2000 und 3000 U/min |
135 g | |
50 ml, 15 ml, 1,5/2 ml, 0,5 ml und 0,2 ml | |
4.8 oz. | |
ABS-Sockel, Nylonplattform | |
19 cm | |
7.68 Zoll | |
6,7 in. | |
17,1 cm | |
6.67 Zoll | |
17,1 cm | |
11,12 lb. | |
8.66 lb. | |
Blau | |
Bürstenlos | |
5 Jahre |