Learn More
Heidolph Instruments Vortexmischer/Reagenzglasschüttler
Diese Reax Top Reagenzglas-Schüttler mit einem analogen Röhrchenmischer und 5 mm orbitaler Mischbewegung sowie Drehzahlen bis 2500 U/min sind mit einem niedrigen Schwerpunkt konzipiert, um ein Gleiten bei hohen Drehzahlen selbst auf feuchten Flächen zu verhindern. Sie eignen sich optimal für die Labore in Wissenschaft, Forschung und anderen Bereichen.
Marke: Heidolph Instruments 541-10000-00
431.01 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.02000kg
Beschreibung
- Vibrierender Reagenzglasschüttler, REAX Top mit kleiner Pick-up-Anlage
- Analoger Röhrenmischer mit Orbitalbewegung von 5 mm und Drehzahl bis 2500 U/min, 230 VAC
- Maximale Behälterkapazität 15 ml, für bis zu 1 Röhrchen, variable Drehzahl mit kontinuierlicher und Berührungssteuerung, einschließlich Universalplattform
- Entwickelt mit niedrigem Schwerpunkt, der das Gleiten mit hoher Drehzahlen auch auf feuchter Oberfläche verhindert
- Uneingeschränkte visuelle Reaktionskontrolle zu jeder Zeit: Das transparente, beschlagfreie PETG-Material bietet alles
Spezifikation
5 mm | |
230 V | |
Vortex Top Mix Rührer | |
6.8 in. | |
4.1 in. | |
5.3 in. | |
6.2 lb. | |
Reax Top | |
IP22 |
200 to 3200 rpm | |
42 W | |
50 Hz | |
172 mm | |
105 mm | |
134 mm | |
2,8 kg | |
Mischen | |
Automatisch, kontinuierlich |