Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten mit angesetzter Spritze
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten mit angeschlossener Spritze werden mit brauner Graduierung geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1410155
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Eine Kennzeichnung
- Braun gefärbte Graduierung
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Braun | |
0,015 mL | |
Spritze für Vollpipetten |
Ja | |
Je | |
5 mL |