Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten mit angesetzter Spritze
Artikelnummer. 10544062
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
10 ml
15 ml
20 ml
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10544062
Marke: Hirschmann™ 1410160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten mit angeschlossener Spritze werden mit brauner Graduierung geliefert.
  • Eine Kennzeichnung
  • Braun gefärbte Graduierung
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge Je
Toleranz 0,02 mL
Volumen (metrisch) 10 ml
Typ Spritze für Vollpipetten