Learn More
Karl Hecht™ Meßkolben, DIN 12664, DURAN,mit PP-Stopfen konformitätsbescheinigt, 50 ml, NS14
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Messkolben mit PP-Stopfen ist konformitätszertifiziert. Er ist dickwandig, ist deutlich markiert und etikettiert und hat eine glatte Oberfläche.
Marke: Karl Hecht™ 42096076
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Duran™ Borosilikatglas Typ 3.3.
- Standardtyp.
- Standardschliff und austauschbarer NS-Stopfen aus Polyethylen.
- Eingeschmolzene blaue Messskala.
- Dickwandig, solide Verarbeitung.
- Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
- Konformität-zertifiziert.
- Einzeltest- oder Chargenkontrollzertifikat vom Hersteller gegen Aufpreis erhältlich.
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
500 ml | |
Standard | |
0,25 mL | |
NS-Stopfen |
Polyethylen | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Messkolben | |
Ja | |
NS 19/26 |