Learn More
Edmund Buhler Vielkolbenschüttler VKS 75 B control, ohne Aufsatz
Großer, robuster Schüttler VKS 75 B mit Steuerung und einem Hub von 50 mm, der sich ideal für hohe Belastungen bis 75 kg eignet. (nur Bodenmontage)
Marke:  Edmund Buhler 6112 000
Artikelnummer. 10450073
  • 8365.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der große, robuste Schüttler VKS 75 B control mit einem Hub von 50 mm
  • Digitale Anzeige und programmierbare Steuerung 
  • Drehzahlbereich von 30 bis 200 U/min 
  • Der VKS 75 B control ist ideal für hohe Belastungen bis 75 kg geeignet. (nur Bodenmontage)
  • Basisgerät mit Digitalanzeige und programmierbarer Steuerung
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 200 U/min