Learn More
Sartorius Vivapore 5
Vivapore 5 solvent absorption concentrators are disposable ultrafilters for macromolecule concentration from up to 5 mL aqueous samples.
Marke: Sartorius VP-S005P0008-3
210.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Concentrate equipment-free
- Fill and go
- Tailored process monitoring
- Maintained sample integrity
- Sensitive molecule friendly
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Ultrafiltration | |
PES | |
5 mL | |
Solvent Absorption Concentrator |
SAN | |
7.5 kDa | |
Non-sterile |