Learn More
Sartorius Vivapore 10
Vivapore 10 solvent absorption concentrators are disposable ultrafilters for macromolecule concentration from up to 10 mL aqueous samples.
Marke:  Sartorius VP-S010P0008-3
Artikelnummer. 17938132
  • 229.00 € / 30 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Concentrate equipment-free
  • Fill and go
  • Tailored process monitoring
  • Maintained sample integrity
  • Sensitive molecule friendly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ultrafiltration
PES
10 mL
Solvent Absorption Concentrator
SAN
7.5 kDa
Non-sterile
10 mL