Learn More
Sartorius Vivaflow™ 50 Tangetialfluss-Kassetten
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10012401 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Material (Membran):
PES
Regenerierte Cellulose
MWCO:
100000
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50000
5 kDa
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10012401
Marke: Sartorius VF05P1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum einmaligen Gebrauch. Sartorius Vivaflow™ 50 Crossflow-Kassetten sind gebrauchsfertig für die Filtration und Konzentration von Proben von 100 ml bis 5 l.
Optimal geeignet für Anwendungen wie Aufkonzentration von Zellkulturüberständen, Viren und Wasser, z. B. in Fischaufzuchtanlagen. Dieses kostengünstige Produkt bietet eine Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die von keinem anderen Laborfiltrationssystem auf dem Markt erreicht wird. Der Flip-Flow-Dünnkanal-Rückfließweg verbindet stark erhöhte Querströmungsverwirbelungen mit niedrigen Pumpenanforderungen. Ein einzelnes 50 cm-2 Modul reduziert normalerweise 500 ml auf 15 ml in weniger als 50 min. Mit einer einzigen Spülung kann eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht werden. Bis zu sechs dieser einzigartigen Steckmodule können zur Kapazitätssteigerung miteinander verbunden werden, was zu einem Fassungsvermögen von mehreren Litern führt. Vivaflow 50 ist für einmaligen Gebrauch konzipiert. Alle Zubehörteile für die Probenkonzentrierung sind mit Ausnahme einer Peristaltikpumpe mit Pumpenkopf für 16er Schläuche im Lieferumfang enthalten. Für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel kann dem System ein abgedichtetes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml hinzugefügt werden.
  • Hohe Durchfluss- und Rückgewinnungsraten
  • Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
  • Gebrauchsfertige Einzelkassetten
  • Einfache Einrichtung von mehreren Kassetten
  • Wirtschaftliches Einwegprodukt
Erforderliche Ausstattung
Das Vivaflow 50 Standardpaket enthält zwei Kassetten, Schläuche, Durchflussbegrenzer, einen Reihenverbinder und Hochdruckpumpenschläuche. Alles, was Sie noch brauchen, ist eine Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf für Schläuche mit 6.4 mm Außendurchmesser (Größe 16).
Für den parallelen oder seriellen Betrieb von mehr als zwei Vivaflow 50 Geräten
Zur Beschleunigung der Aufkonzentration können bis zu sechs Vivaflow 50 Kassetten einfach über 2 T-Stücke zum Anschluss von 2 Vivaflow Kassetten am Eingang und am Ausgang angeschlossen werden, während die Geräte dazwischen mit Reihenverbindern verbunden werden. Eine optionale Druckanzeige (Fisher Kat.-Nr. 14-558-332) kann für die optimale Kontrolle am Einlass verwendet werden.
Einzigartige Leistungsfähigkeit
Ein einzelnes 50 cm-2 Modul verringert normalerweise 500 ml auf weniger als 15 ml in unter 50 Minuten. Weniger als 10 ml Mindestrückführung bei höchsten Konzentrationen. Weniger als 1.5 ml nicht rückgewinnbares Restvolumen. Nahezu vollständige Rückgewinnung mit einer einzigen 10 ml-Spülung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Zur Verwendung mit (Geräte) Labscale TFF System
Material Polycarbonat
Material (Membran) PES
MWCO 5 kDa
Probenvolumen 100 mL to 3 L
Sterilität Non-sterile
Filtrationsbereich 50 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überstandskonzentration in der Zellkultur, Virenkonzentration und Wasserkonzentration
Enthält Filtratschlauch, Peristaltikschläuche der Größe 16, Durchflussbegrenzer und Anschlüsse
Max. Druck 45 psi
Pumpendurchflussrate 200 bis 400 ml/min
Menge 2 Packung
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 140 °F
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Typ Crossflow-Kassette
Volumen (angloamerikanisch) 0.33 bis 33.8 oz.
Volumen (metrisch) 10 ml bis 1 l
Abmessungen (L x B x H) 10.7 x 2.5 x 8.4 cm (4.21 x 0.98 x 3.3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 4,21 in.
Länge (metrisch) 10,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Breite (angloamerikanisch) Kanal 0.59 in.
Breite (metrisch) 2,5 cm
Breite (metrisch) Kanal 1,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kanal 0.011 in.
Höhe (metrisch) 8,4 cm
Höhe (metrisch) Kanal 0,03 cm