Learn More
Sartorius™ Vivaflow 50 System komplett gebrauchsfertig
Marke:  Sartorius™ VFS502
Artikelnummer. 10342312
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Polycarbonat
50 cm2
Polycarbonat
200 bis 400 ml/min
10 ml
Vivaflow 50 Komplettsystem
1,5 ml
15 mm
0,3 mm
TPX
Optimal für wässrige Probenkonzentration, z. B. Proteine und Nanopartikel
Gehäuse 3bar
Je 1
60 °C
100 bis 3000 ml
25 mm
84 mm