Learn More
Thermo Scientific™ VitroEase™ Buffer Screening Kit and Detergents
Artikelnummer. 17352553 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Set
2 Stück
Puffer:
CHAPS
CTAB
DM
FOM
OG
Tween™-20
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17352553
Marke: Thermo Scientific™ A49856
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The Thermo Scientific VitroEase Buffer Screening Kit provides pre-formulated buffers and detergents and a comprehensive screening strategy to identify optimal protein conditions for single particle cryo-EM sample analysis.
  • Das Kit bietet vorgefertigte Puffer und Detergenzien sowie eine umfassende Screening-Strategie zur Identifizierung optimaler Proteinbedingungen für die cryo-EM-Probenanalyse einzelner Partikel
  • Das Cryo-EM-Probenscreening wertet das Proteinverhalten in verschiedenen Puffern und Additiven aus
  • Das Endziel besteht darin, die optimalen Bedingungen zu identifizieren, unter denen das Protein stabil, nach dem Zufallsprinzip ausgerichtet und gleichmäßig im Eis verteilt ist
  • Kit-Puffer werden mit pHs-Werten von 3,6 bis 8,9 vorgemischt mit verschiedenen Salzen und zweiwertigen Kationen geliefert
  • Detergenzien werden in 10X-Konzentrationen mit einer anwenderfreundlichen Tabelle zur Umrechnung des Volumens in die CMC-Konzentration geliefert
  • Die umfassende Strategie für das Probenscreening nutzt zwei Screening-Runden und 24 Grids, die etwa zwei Tage in der Bearbeitung benötigen
  • In der ersten Runde werden optimale Proteinkonzentration, Puffer und pH-Bedingungen bestimmt
  • In der zweiten Runde werden Detergenzien weiter optimiert
  • Ebenso wird eine verkürzte Strategie mit 8 Grids bereitgestellt, die einen Tag in der Verarbeitung benötigt
  • Diese Strategie kann verwendet werden, wenn nur ein kleines Probenvolumen verfügbar ist, oder wenn seitlich oder halbautomatisch beladende Probenladesystemen eingesetzt werden
Merkmale des VitroEase Puffer-Screening-Kits:
  • Anwenderfreundlich - 14 Puffer und 6 Detergenzien, die mit 10x-Konzentration vorformuliert sind und mit der Proteinprobe mit minimaler Probenverdünnung versehen werden können
  • Praktisch - Puffer und Detergenzien werden mit farbcodierten Kappen geliefert, die der farbcodierten Screening-Strategie entsprechen
  • Umfassend - optimierte Screening-Strategie, die zwei Screening-Runden mit 24 Grids und Vorschlägen zur Fehlerbehebung enthält
  • Flexibel - große Auswahl an gängigen Puffern und Detergenzien für die cryo-EM-Probenvorbereitung, ausreichend für die Probenoptimierung von 400 Grids
  • Validiert - Komponenten und Screening-Strategie werden mit einer cryo-EM-Analyse einzelner Partikel validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material VitroEase™ Buffer Screening Kit
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge Puffer: 400 μl, Reinigungsmittel: 100 μl
Verpackung Polypropylen-Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Vitrobot™ Mark IV System, Krios™, Glacios™oder Talos™ Arctica™ Mikroskope
Nur für Forschungszwecke.