Learn More
Ismatec™ Viton™ Schläuche für peristaltische Pumpen
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Schlauchgröße:
26
30
42
46
48
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
50 Fuß
Beskrivning
- Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien) |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,79 mm |
| Material | Viton |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15,2 m |
| Zur Verwendung mit | Pumpenserie C/L |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Schlauchgröße | 48 |
| Flussrate | 66 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/8 in. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering