Learn More
Cole-Parmer™ 7,5M VITON-SCHLAUCH FDA 1,6X3,2MM 1,6X3,2MM
Artikelnummer. 11812130
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
Artikelnummer. 11812130
Marke: Cole-Parmer™ 0643501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen Schlauch für einen problemlosen Säuretransfer, wenn die FDA-Konformität erforderlich ist. Cole-Parmer™ Viton™ FDA-konforme Schläuche sind ideal für den Transfer von Säuren und Lösungsmitteln und für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
  • Gute chemische Beständigkeit, undurchsichtig, weiß
  • FDA-konform (21 CFR 177.2600)
  • Temperaturbereich: -32 bis 204 °C
  • Sterilisieren durch: Zirkulierender Heißluftofen bei 249 °C für 16 Stunden
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Maximaler Druck 14,5 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Produkttyp Pumpenschlauch