Learn More
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polypropylen Artikelnummer.: 15742096
Zum Warenkorb hinzufügen
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polypropylen
Artikelnummer. 15742096
5000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 mL
Artikelnummer. 15742096
Marke: BrandTech™ 617081
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Griffin-Becher aus Polypropylen gewährleisten dank ihrer leicht ablesbaren eingeprägten blauen Skala genaue Messergebnisse.
Die Konstruktion aus hochtransparentem Polypropylen gewährleistet optimale Sicht.
  • Hochtransparent
  • Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen
  • Bedingt autoklavierbar bei 121 °C, nur Ausführungen mit erhabener Graduierung
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Hergestellt nach ISO 7056
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7,08 in.
Außendurchmesser (metrisch) 18 cm
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum allgemeinen Gebrauch
Höhe (angloamerikanisch) 9.72 Zoll
Höhe (metrisch) 24,7 cm
Schritten 500 mL
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 257 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 125 °C
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Gegossene und gedruckte graduierte Skala
Name des Produkts
BrandTech™ Griffin Messbecher aus Polypropylen >