Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, ≥99 %
Artikelnummer. 10396590
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vitamin D3, 99 % (CAS-Nr. 67-97-0), auch als Cholecalciferol bekannt, ist ein Steroidhormon, das in der Haut hergestellt oder aus der Nahrung aufgenommen wird.Es ist ein wesentlicher Vermittler des Calciumstoffwechsels von Knochen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Vitamin D3 ist ein Steroidhormon, das in der Haut erzeugt wird, wenn das 7-Dehydrocholesterin mit ultravioletter Bestrahlung interagiert.Es ist auch in mehreren Arten von Lebensmitteln für die tägliche Ernährung enthalten.
•Vitamin D3 bindet an Vitamin-D-Rezeptoren und moduliert so die Genexpression
Anwendungen
• Laut In-vivo-Studien spielt Vitamin D3 eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Calcium- und Phosphorgehalts im Blut, beim Knochenmetabolismus, bei Stoffwechselfunktionen und bei der Transkriptionsregulation
•Es moduliert die Proliferation und Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen
• Es zeigt in vitro antiproliferative und antimetastatische Wirkungen auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-97-0
Summenformel C27H44O
Molekulargewicht (g/mol) 384.648
MDL-Nummer MFCD00078131
InChI-Schlüssel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC-Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin D3
Schmelzpunkt 82°C to 87°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10216
Spezifischer Drehzustand +108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol)
Spezifische Drehung +105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.)
Formelmasse 384.64
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin D3, crystalline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.