Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 %
Artikelnummer. 11420727
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vitamin D3, CAS-Nr. 67-97-0, auch als Cholecalciferol bekannt, ist ein Steroidhormon, das in der Haut hergestellt oder aus Nahrungsquellen gewonnen wird.Es ist ein wesentlicher Vermittler des Calciumstoffwechsels von Knochen.
Vitamin D3 is used as an essential mediator of intestinal calcium absorption and bone calcium metabolism. It is also used as a therapeutic vitamin. Further, it is used as a nutritional supplement and to fortify foods. In addition to this, it is used as pharmaceutical drug and used in the treatment of respiratory diseases involving chronic inflammation such as asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Vitamin D3 ist ein Steroidhormon, das in der Haut erzeugt wird, wenn das 7-Dehydrocholesterin mit ultravioletter Bestrahlung interagiert.Es ist auch in mehreren Arten von Lebensmitteln für die tägliche Ernährung enthalten.
•Vitamin D3 bindet an Vitamin-D-Rezeptoren und moduliert so die Genexpression
Anwendungen
• Laut In-vivo-Studien spielt Vitamin D3 eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Calcium- und Phosphorgehalts im Blut, beim Knochenmetabolismus, bei Stoffwechselfunktionen und bei der Transkriptionsregulation
•Es moduliert die Proliferation und Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen
• Es zeigt in vitro antiproliferative und antimetastatische Wirkungen auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-97-0
Summenformel C27H44O
Molekulargewicht (g/mol) 384.648
MDL-Nummer MFCD00078131
InChI-Schlüssel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC-Name (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethyliden]-4-methylidencyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin D3
Schmelzpunkt 83°C to 87°C
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2339331
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol. Slightly soluble in vegetable oils. Insoluble in water.
Formelmasse 384.65
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin D3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cholecalciferol