Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Description
Vitamin D3 is used as an essential mediator of intestinal calcium absorption and bone calcium metabolism. It is also used as a therapeutic vitamin. Further, it is used as a nutritional supplement and to fortify foods. In addition to this, it is used as pharmaceutical drug and used in the treatment of respiratory diseases involving chronic inflammation such as asthma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Vitamin D3 ist ein Steroidhormon, das in der Haut erzeugt wird, wenn das 7-Dehydrocholesterin mit ultravioletter Bestrahlung interagiert.Es ist auch in mehreren Arten von Lebensmitteln für die tägliche Ernährung enthalten.
•Vitamin D3 bindet an Vitamin-D-Rezeptoren und moduliert so die Genexpression
Anwendungen
• Laut In-vivo-Studien spielt Vitamin D3 eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des Calcium- und Phosphorgehalts im Blut, beim Knochenmetabolismus, bei Stoffwechselfunktionen und bei der Transkriptionsregulation
•Es moduliert die Proliferation und Differenzierung von normalen Zellen und Krebszellen
• Es zeigt in vitro antiproliferative und antimetastatische Wirkungen auf Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebszellen
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Vitamin D3 |
Schmelzpunkt | 83°C to 87°C |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2339331 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol and methanol. Slightly soluble in vegetable oils. Insoluble in water. |
Formelmasse | 384.65 |
Reinheit (%) | 99% |
Show More |