Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D2, 97+ %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Vitamin D2 (Ergocalciferol) ist eine Form von Vitamin D, einem fettlöslichen Hormon, das sich in Lebensmitteln findet.
Vitamin D ist wichtig für die Kalzium- und Phosphorhomeostase und kann eine Rolle in vielen biologischen Prozessen einschließlich Zellwachstum spielen.
Vitamin D2 hat für Vitamin-D-Bindungsprotein eine geringere Bindungsaffinität als Vitamin D3.
Anwendungen
Forschungsstudien zeigen, dass die Behandlung mit Vitamin D2 bei Ratten das Wachstum von Blasentumoren hemmt.
Untersuchungen zeigen, dass die Behandlung von Lungenkarzinomzellen mit Vitamin D2 in vitro zu erhöhten ACE2-Proteinkonzentrationen führte.
Es wurde festgestellt, dass Vitamin D2 die Oligomerisierung von Prionproteinen in vitro beeinträchtigt.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vitamin D2 |
Namenshinweis | 99% |
Extinktion | 460 to 490 (265nm, EtOH 96%) |
Schmelzpunkt | 115.0°C to 119.0°C |
Farbe | Beige bis weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.0 to 103% (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Merck Index | 15, 10215 |