Learn More
R&D Systems™ VisUCyte Antigen Retrieval Reagent-Universal
Artikelnummer. 30002154
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 30002154
Marke: R&D Systems™ VCTS023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VisUCyte™ Antigen Retrieval Reagents are three different antigen retrieval systems that utilize heat-induced recovery of cell and tissue antigens.
  • The optimal antigen unmasking condition is a function of temperature (90-100°C) and incubation time (up to 30 minutes) and should be established by each individual investigator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at room temperature. Do not use past expiration date.
Menge 50 ml