Learn More
Cole Parmer Vistek™ Vibrationsisolationplattform
Deutliche Verbesserung der Leistung von Mikroskopen, Laborwaagen und anderen empfindlichen Geräten
Marke:  Cole Parmer 11500-03
Artikelnummer. 11858651
  • 2700.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unterbrechung der Übertragung von Vibrationen von der Tischplatte oder der Arbeitsplatte.Effektive Isolierung von horizontalen und vertikalen Schwingungskomponenten in allen sechs Freiheitsgraden.
  • Passiv, mechanisch und wartungsfrei, keine Luftschläuche oder Befestigungsteile erforderlich