Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke: VistaLab™ Technologies 4058-2000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
Blau | |
2,2 in. | |
Ovation&Handel; M | |
S klein | |
1000 Spitzen/Beutel | |
Single-use | |
Nein |
Ungefiltert | |
klar | |
Autoclavable | |
1 in. | |
Bulk | |
VistaBulk: Plastikbeutel | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation™ M 20 to 200 μl, Ovation™ F 20 to 200 μl, MLA™ 5 bis 200μl, Ovation | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Volumen: 1250 μl; Verpackung: VistaBulk: Kunststoffbeutel, 1000 Spitzen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur