Learn More
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer
In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.
Marke: VistaLab™ Technologies 4060-9024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
- VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
- Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
- Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten
Spezifikation
25 μl | |
Unsteril | |
Blau | |
1,7 in. | |
Universal | |
Micro Point, Gerade | |
192 Spitzen/Schicht | |
Ja | |
Nein |
Ungefiltert | |
klar | |
Nicht autoklavierbar | |
4 in. | |
Stack Rack | |
VistaStak: 3 Schichten | |
Pipette Tips | |
MLA, Ovation | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Volumen: 1250 μl; Verpackung: Stapelgestell: 3 Lagen, 200 Spitzen/Lage
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur