missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer

In verschiedenen Größen und Verpackungskonfigurationen erhältlich.

Marke:  VistaLab™ Technologies 4058-1000

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16415104

  • 552.00 € / 10000 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nicht sterile Spitzen, verpackt in VistaRak, VistaStak, Stacked Rack, Großpackung
  • VistaRak: 5 Gestelle, 192 Spitzen/Gestell, VistaStak: 3 oder 5 Lagen mit 192 Spitzen, Stacked Rack: 3 oder 5 Lagen mit 200 Spitzen, Großpackung: 750 bis 1000 Spitzen in einem Kunststoffbeutel oder in Behältern
  • Verwenden Sie die originalen VistaLab Pipettenspitzen, um die außergewöhnliche Leistung und die Vorteile von Ovation Pipetten zu maximieren
  • Alle VistaLab Pipetten sind mit VistaLab Spitzen kalibriert, um perfekte Passform und zuverlässige Leistung zu gewährleisten

Spezifikation

Spezifikation

25 μl
Unsteril
Blau
1,7 in.
Ovation&Handel; M
Micro Point, Gerade
1000 Spitzen/Beutel
Single-use
Nein
Ungefiltert
klar
Autoclavable
1 in.
Bulk
VistaBulk: Plastikbeutel
Pipette Tips
Ovation, Ovation™ M 1.0 to 10 μl, Ovation™ M 2.0 to 20 μl, Ovation™ F 1.0 to 20 μl
Polypropylen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Spitzen für MLA™ Pipettierer > Volumen: 1250 μl; Verpackung: Stapelgestell: 3 Lagen, 200 Spitzen/Lage

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt