Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weißgrau |
| CAS | 879085-55-9 |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Spenderquelle | Synthetic |
| Menge | 25 mg |
| Material | Powder |