Learn More
Thermo Scientific™ VisionMate™ ST 2D Barcode-Lesegerät für Einzelröhrchen
Mit diesem Barcode-Lesegerät, das über einen USB-Anschluss angeschlossen wird, können Sie einzelne 2D-Barcodes sofort in Ihre Tracking-Software oder andere Anwendungen scannen.
Marke: Thermo Scientific™ 3125
1490.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg
Beschreibung
Mit dem kompakten Thermo Scientific™ VisionMate™ ST 2D-Barcode-Lesegeräte für Einzelröhrchen können Sie Röhrchen mit 2D-Barcode in praktisch jede Anwendung scannen. Schließen Sie das Gerät an einem verfügbaren USB-Port an und das Laufwerk wird automatisch installiert. Halten Sie ein beliebiges Thermo Scientific™ Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode über das Scanfenster, um den Barcode sofort zu decodieren.
- Sofortiges Einlesen
- Einfache Installation und Anwendung
- Zur Erfassung individueller Proben
- Export über kommagetrennte Variablendatei, Microsoft™ Excel™, XML, COM-Port, ODBC oder TCP-Socket
Spezifikation
VisionMate ST 2D Barcodelesegerät | |
USB-Anschluss | |
Kommagetrennte Variablendatei, Microsoft™ Excel™ |
Barcode-Lesegerät | |
1/Packung, 1/Karton |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.