Learn More
Thermo Scientific™ VisionMate™ SR 2D-Barcode-Reader für einzelne Gestelle
Click to view available options
Beschreibung:
VisionMate SR 2D Barcodelesegerät
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ VisionMate™ SR Einzel-Rack2D Barcode-Lesegerät können Sie in weniger als zehn Sekunden ein vollständiges Rack mit barcodierten Aufbewahrungsröhrchen decodieren. Das kompakte, anwenderfreundliche Lesegerät bietet außergewöhnliche Flexibilität bezüglich des exportierten Datenformats, der Lesbarkeit des Röhrchentyp und der Röhrchenbauweise.
- Steuerung über die Onscreen-Software-Schnittstelle oder remote per TCP/IP-Verbindung
- Scannt ein volles Röhrchengestell in weniger als 10 Sekunden
- Folgen Sie bei der Softwareinstallation einfach den Anweisungen, und schließen Sie das Lesegerät über einen USB-Anschluss am PC an
- Problemlose Integration in Laborinformationssysteme, bestehende Datenbanken oder Probenverwaltungssysteme
- Klein und kompakt; spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | VisionMate SR 2D Barcodelesegerät |
| Decodierungskapazität | Einzelregal |
| Datenübertragungsmethode | Software-Schnittstelle oder per Fernzugriff über TCP/IP-Verbindung |
| Geschwindigkeit | Volles Röhrchengestell in weniger als 10 Sekunden |
| Typ | Barcode-Lesegerät |