Learn More
Thermo Scientific™ VisionMate™ Highspeed Barcode-Lesegerät
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ VisionMate™ Highspeed Barcode-Lesegerät decodiert umgehend 2D-Barcodes und gibt die Daten nahtlos an Ihr LIMS oder die Datenbank weiter. Schnelles Lesen von Gestellen mit 24, 48, 96 oder 384 Röhrchen ohne jegliche Anwenderprogrammierung. Da das Gerät nun mit einer Leseeinheit für lineare Barcodes geliefert wird, die mit einem Magneten am Gehäuse des Lesegeräts angebracht wird, kann das Gerät mehrere Röhrchengestelle gleichzeitig verfolgen, indem es den Strichcode ausliest, der an der Seite des Gestells angebracht oder dort eingeätzt ist. Das VisionMate Highspeed Lesegerät kann in Ihre Roboterplattform integriert werden.
- Sofortiges Einlesen der 2D-Barcodes von Röhrchen in Gestellformaten mit 24, 48, 96 und 384 Röhrchen ohne Software oder Änderung der Einstellungen
- Kann auf dem Labortisch oder in Roboterplattformen im Temperaturbereich von Raumtemperatur bis -40°C verwendet werden
- Verhindert die Bildung von Frost auf der Leseoberfläche bei niedrigeren Temperaturen
- Die Software erkennt automatisch Röhrchenformate und optimiert dementsprechend die Leseparameter
- Die grafische Benutzeroberfläche bietet verschiedene Optionen zur Anzeige von 2D-Daten und die Ausgabe in unterschiedlichen Dateiformaten
Als perfekte Ergänzung für Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc™ Röhrchen mit 2D-Barcodes bietet das VisionMate Highspeed-Lesegerät wertvolle Prozessflexibilität und -kompatibilität für Arbeitsabläufe bei der Probenlagerung in der Medikamentenentwicklung und in der biologischen oder genomischen Forschung. Das VisionMate Highspeed-Lesegerät ist eine wertvolle Ergänzung zur Vereinfachung Ihrer Lagerungsprozessen, wie auch andere Thermo Scientific Produkte:
- Thermo Scientific™ SampleSeal™ Heißsiegeler
- Thermo Scientific™ SampleArray™ Gerät
- Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | VisionMate Highspeed Barcode-Lesegerät |
| Decodierungskapazität | Einzelgestell im Format mit 24, 48, 96 oder 384 Röhrchen ; Einzelröhrchen (im Einzelröhrchen-Modus) |
| Unterstützte Barcodetypen | Kompatibel mit allen 2D-Barcodes |
| Datenübertragungsmethode | CSV, PDF, Excel, ODBC, TCP/IP |
| Höhe (metrisch) | 185 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7,3 in. |
| Breite (metrisch) | 130 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,1 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 180 mm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 7,1 Zoll |
| Mehr anzeigen |
Gewährleistung:
Unterliegt der standardmäßigen zwölfmonatigen Garantie von Thermo Fisher Scientific™. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.