Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Diffuser für Ringlicht S40-75
Der VisiLED Diffusor wurde speziell für das S40-75 entwickelt und verfügt über verbessertes Diffusormaterial.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400580
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verhindert LED-Reflexionen
- Mit perfekter Trübung von mehr als 99 % und hoher Transmission
- Mit anpassungsfähigem Gewinde M90 x 1
- Nur zur Verwendung mit dem VisiLED Ringlicht S40-75
- Der Controller muss separat bestellt werden
Spezifikation
Diffusor | |
Vielfältige Aufgaben von biowissenschaftlichen bis zu industriellen Anwendungen | |
VisiLED Ringleuchte S40-75 | |
M90 x 1 |