Learn More
Buerkle™ ViscoSampler™
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.
Marke: Buerkle™ 5331-1060
319.33 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sehr gute Pumpenkapazität
- Großvolumiger Fußbalg
- Für Behälteröffnungen von 30 bis 70 mm Durchmesser
Spezifikation
Polypropylen | |
160 mL | |
60 cm |