Learn More
Heidolph Instruments VISCO JET™ Rührer
Ideal for mixing viscous media
Marke: Heidolph Instruments 509-16121-00
109.25 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Nützlich für Anwendungen, bei denen viskose Medien wie Pasten und Gele verwendet werden, die einen zuverlässigen Rührvorgang ohne Lufteintrag benötigen
- Die einzigartige Form der Rührflügel löst eine eigendynamische Strömung aus, die die Verarbeitungszeit bei deutlich besseren Mischergebnissen - im Vergleich zu herkömmlichen Rührflügeln verkürzt
Spezifikation
10 mm-Welle | |
170 bis 300 mm Gefäß | |
500 mm | |
0,30 kg |
10 mm | |
120 mm | |
120 bis 500 U/min | |
POM |