Learn More
Gibco™ Virus Transport Medium
Eine gebrauchsfertige Lösung, die Hanks' Balanced Salzlösung, hitzeinaktiviertes FKS, Gentamicin-Sulfat und Amphotericin B enthält.
Marke:  Gibco™ A48750BA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16627805
  • 4495.00 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kit für den Transport von Proben, bei denen Verdacht auf Virenbefall besteht
  • Es ist eine gebrauchsfertige Lösung, die Hanks' Balanced Salzlösung, hitzeinaktiviertes FKS, Gentamicin-Sulfat und Amphotericin B enthält.
  • Geeignet für den Transport von Proben, bei denen Verdacht auf Virenbefall besteht.
  • Das Kit entspricht der von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Formulierung für die Zubereitung viraler Transportmedien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 X
Virustransportmedium
Steril gefiltert
1 l
Flüssig
Standardserum
Ohne Glukose, Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Trockeneis