Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Artikelnummer. 15261918
Click to view available options
Septum:
Keine
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE-Septum
Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon
Modell:
Gesamtrückgewinnung
Hohe Rückgewinnung
Weite Öffnung
Weiter Zugang mit Septum
Weitere Öffnung, gesicherter Einsatz
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15261918
Marke: Thermo Scientific™ 60180VT401
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen Sie mit diesem eigens für das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelten Fläschchen für höchste Druckqualität und zuverlässige Probeninformationen.
Verwenden Sie dieses hochwertige Fläschchen zur Sicherstellung zuverlässiger Probeninformationen und höchstmöglicher Probenintegrität. Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld wurde exklusiv für das Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelt. Probeninformationen werden direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens gedruckt. Die 12 x 32 mm großen 2-ml-Fläschchen sind mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet, welches ein Durchdrücken der Septen praktisch verhindert und die Abdichtung verbessert. Die Verschlusskappe ist mit einem Anschlag ausgestattet, der ein zu starkes oder zu schwaches Anziehen verhindert und so eine optimale, konsistente Versiegelung gewährleistet. Das Fläschchen ist auch mit eingeschmolzenem Einsatz für kleinvolumige Proben erhältlich.
Diese Fläschchen bestehen aus 33 Expansion Borosilikat-Klarglas höchster Qualität (Typ 1, Klasse A) und verfügen über einen gleichmäßig flachen Boden, der für Sicherheit bei Einsätzen sorgt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Klarglasfläschchen mit V-Beschriftungsfeld und Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas, PTFE, Gummi
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Septum Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi
Anzahl pro Packung 100
Modell Weiter Zugang mit Septum
Rückstandsvolumen (metrisch) <170 μl
Produktlinie Virtuoso
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Screw Thread Vial with Septum
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.