Learn More
3M™ Virtua™ AP Schutzbrille
Click to view available options
Linsentönung: Grau
Beschreibung
- Elegante Schutzbrille im Unisex-Design
- Komfortabler, stoßfester, leichter Rahmen
- Das eng anliegende Brillenglas passt sich dem Gesicht perfekt an und bietet so eine bessere Abdeckung
- Integrierter Seiten- und Brauenschutz
- Das moderne Design bietet eine hervorragende Abdeckung und ein hervorragendes Sichtfeld
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Grau |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Grau |
Lens Material | Polycarbonat |