Learn More
Invitrogen™ ViroCheck Nanopartikel-Referenzkit
Das ViroCheck Nanopartikel-Referenzkit dient der Kalibrierung einer Fluoreszenzintensitätseinheit für die Durchflusszytometrie- und Konzentrationsanalyse von Viren und extrazellulären Vesikeln.
Marke:  Invitrogen™ V10425
265.05 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17636985
  • 288.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Kalibrierung einer Fluoreszenzintensitätseinheit für die Durchflusszytometrie- und die Konzentrationsanalyse von Viren und extrazellulären Vesikeln
  • Durch die Anwendung von NIST-zugewiesenen Intensitätsstandards für ein bestimmtes Fluorophor können die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Geräts bestimmt werden
  • Dies ermöglicht den Datenvergleich zwischen Durchflusszytometriegeräten
  • In Kombination mit einem biologischen Standard können diese Partikel außerdem zur Quantifizierung des Biomarker-Expressionsgrads verwendet werden
Das ViroCheck Nanopartikel-Referenzkit zeichnet sich durch Folgendes aus:
  • NIST-zugewiesene ERF-Werte für 15 gängige Durchflusszytometrie-Filtersatzkanäle
  • Ermöglicht die Normalisierung der Fluoreszenzintensitätskala für Gerätegenauigkeit und -empfindlichkeit
  • NIST-geprüfte Nanopartikelkonzentration für die Zählung von biologischen Proben im Submikrometerbereich, wie z. B. Viren und extrazelluläre Vesikel (EV)
  • Vereinfacht den Vergleich von Daten unterschiedlicher Geräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
  • FITC-ähnliche Referenz-Nanopartikel mit 100 nm
  • PE-ähnliche Referenz-Nanopartikel mit 100 nm
  • APC-ähnliche Referenz-Nanopartikel mit 100 nm
  • Mehrfarbige Referenz-Nanopartikel mit 200 nm
  • Mehrfarbige Referenz-Nanopartikel mit 500 nm
Durchflusszytometer
1 Kit
2 bis 8 °C
Durchflusszytometrie
25 Tests
RUO
Nicht einfrieren