Learn More
Gibco™ Virus-Produktionsmedium
Artikelnummer. 17381889
Click to view available options
Menge:
1 l
6 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
6 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17381889
Marke: Gibco™ A4817903
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gibco Virus-Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serumfreies und proteinfreies Medium. Es ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs und speziell für das Wachstum und die Transfektion von Virus-Produktionszellen 2.0 (an Suspensionskultur angepasste von HEK 293F abgeleitete Zellen) entwickelt.
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
  • Ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies und tierfreies Nährmedium
  • Speziell entwickelt für Wachstum und Transfektion von viralen Produktionszellen 2.0 (suspensionsangepasste HEK 293F-abgeleitete Zellen)
  • Für die Produktion des adeno-assoziierten Virus (AAV) im Rahmen des AAV-MAX Helferfreien AAV-Produktionssystems
  • Unterstützt das Wachstum von Suspensionskulturen viraler Produktionszellen 2.0 zu Dichten von über 1,2 x 107 Zellen/ml.
  • Ermöglicht die Produktion von hohen AAV-Titern, größer als 5 x 1010 vg/ml (nicht gereinigt)
  • Unterstützt das Wachstum und die Transfektion von viralen Produktionszellen 2.0 vom Schüttelkolben bis zur Bioreaktorwaage
  • Das virale Produktionsmedium erfordert Ergänzung durch 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat.Nr. 355050038) vor der Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Virus-Produktionszellen 2.0
Zelltyp HEK 293 Zellen
Klassifikation Serumfrei, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, frei von Stoffen tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei
Form Flüssig
Produkttyp AAV-Produktionsmedium
Sterilität Steril
Mit Additiven GlutaMAX, Phenolrot, Glukose, Natriumpyruvat
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) AAV-Produktion
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität ISO 13485, MDSAP, FDA-registered
Produktlinie AAV-MAX
Menge 10 l
Versandbedingung Raumtemperatur
Format Beutel
pH 7
Kennzeichnung RUO - Nur für Forschungszwecke
Inhalt und Lagerung 10 l-Beutel; lichtgeschützt bei 2 bis 8°C lagern
Culture Type Suspensions-Zellkultur
Expressionssystem Säugetiere