Learn More
Gibco™ Viral Production Cells 2.0
Gibco Viral-Produktionszellen 2.0 sind eine klonale Zelllinie, die von der parentalen Zelllinie HEK293F abgeleitet wurde, sowie eine Kernkomponente des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems.
Marke: Gibco™ A49784
1069.70 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gibco Virale Produktionszellen 2.0 sind eine klonale Zelllinie, die von der parentalen Zelllinie HEK293F abgeleitet wurde
- Sie sind ein Kernbestandteil des AAV-MAX helferfreien AAV-Produktionssystems
- Die Zellen wurden an das chemisch definierte virale Produktionsmedium angepasst und werden in Suspensionskultur in diesem Medium gehalten
- Die viralen Produktionszellen 2.0 sind mit dem AAV-MAX Transfektionskit für die Produktion adeno-assoziierter Viren (AAV) hochgradig transfizierbar
- Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in viralem Produktionsmedium und 10 % DMSO geliefert
- Die Zellen sollten direkt im viralen Produktionsmedium aufgetaut werden, das mit 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat.-Nr. 355050038) für optimale Leistung
Zu den Eigenschaften der viralen Produktionszellen 2.0 gehören:
- Klonale, 293F-abgeleitete, hochproduzierende Zelllinie
- Abwesenheit des großen SV40-T-Antigens
- Optimiert für hochdichte Suspensionskulturen (>12 Millionen Zellen/ml) in chemisch definierten Medien
- Produktion von hohen AAV-Titern, größer als 5 x 1010 vg/ml (nicht gereinigt) möglich
- Robuste Skalierbarkeit und Passagestabilität
Spezifikation
gefroren | |
1 Kryoröhrchen, in der Dampfphase in flüssigem Stickstoff lagern | |
Niere (Embroyonisch) | |
Gefroren | |
1 Fläschchen | |
Gibco Viral-Produktionsmedium | |
AAV-MAX | |
1 ml | |
Human |
1 x 107 Zellen/ml | |
Virale Produktionszellen 2.0 | |
Suspensions-Zellkultur | |
Human | |
AAV-Produktion | |
1 x 107 Zellen | |
Virusproduktionszellen | |
Trockeneis bei Inlandsversand, flüssiger Stickstoff bei internationalem Versand |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur