Learn More
Violanthron-79, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15445998
Violanthron-79, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445998
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. 15445998
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59616.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Violanthrone 79 ist ein organischer n-Kanal-Halbleiter, der zur Schnittstellensteuerung herkömmlicher n-Typ-Metadioden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Gekühlt. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Violanthrone-79
CAS 85652-50-2
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Summenformel C50H48O4
MDL-Nummer MFCD00491570
Menge 1 g
Synonym violanthrone-79, violanthrone 79, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,16,17-bis octyloxy, anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione,1, 16,17-bis n-octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy-anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde-benzo rst pentaphene-5,10-dione, 16,17-bis octyloxy anthra 9,1,2-cde benzo rst pentaphene-5,10-dione
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
InChI-Schlüssel LLPQZABTDLOYAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCOC1=C2C3=C(C=CC4=C3C(=C1)C5=CC=CC=C5C4=O)C6=C7C2=C(C=C8C7=C(C=C6)C(=O)C9=CC=CC=C98)OCCCCCCCC
Molekulargewicht (g/mol) 712.93
PubChem CID 16217791
Formelmasse 712.91
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Violanthron-79, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >