Learn More
Vinylmagnesiumchlorid, 1.5M (13 wt.%) in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-211947 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10507763
Marke: Thermo Scientific Acros 252591000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 3536-96-7 | C2H3ClMg | 86.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3536-96-7, 109-99-9
Summenformel C2H3ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 86.80
MDL-Nummer MFCD00013594
InChI-Schlüssel NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Synonym vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution
PubChem CID 77075
IUPAC-Name chloro(ethenyl)magnesium
SMILES Cl[Mg]C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylmagnesium chloride
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis 15 wt. % Solution in Tetrahydrofuran
Siedepunkt 66.0°C
Strukturformel CH2=CHMgCl
Dichte 0.9800g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
Formelmasse 86.8
Reinheit (%) 2M (18 wt.%)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.98
Menge 100 mL
Flammpunkt −017°C
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylmagnesium chloride, 1.9M (16.5 wt.%) solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.