Learn More
Vinylmagnesiumbromid, 0.7 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10759344
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1826-67-1, 109-99-9
Summenformel C2H3BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 131.26
MDL-Nummer MFCD00000042
InChI-Schlüssel XHHHAXOHMKAOSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym vinylmagnesium bromide, bromo ethenyl magnesium, vinyl magnesium bromide, magnesium, bromoethenyl, vinylmagnesium bromide solution, vinylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, bromovinylmagnesium, bromo vinyl magnesium, vinyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 74584
SMILES Br[Mg]C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylmagnesium bromide
Farbe Braun
Namenshinweis 0.7M Solution in THF
Strukturformel H2C=CHMgBr
Konzentration 0.7 to 0.9M
Dichte 0.9800g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC-Name Magnesium;Ethen;Bromid
Formelmasse 131.25
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.98
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number209398000,209391000
ChargennummerA0457167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number209398000,209391000
ChargennummerA0457167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number209398000,209391000
ChargennummerA0451379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number209398000,209391000
ChargennummerA0447934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number209398000,209391000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylmagnesium bromide, 0.7M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Vinylmagnesiumbromid, 0.7 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >