Learn More
Brady™ Sicherheitsschilder, Minipiktogramme, aus Vinyl
10.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl |
Menge | 96/Packung |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11898030
|
Brady™
286916 |
4: Notfall |
10.15 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11878030
|
Brady™
286905 |
2: Obligatorisch |
10.15 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11868030
|
Brady™
286904 |
Verbot |
10.15 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11888030
|
Brady™
286906 |
3: Warnhinweis |
10.15 €
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Specifications
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
-18 °C bis 60 °C |
Glanz | |
96/Packung | |
0,061 mm | |
Global |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Sicherheitsschilder, Minipiktogramme, aus Vinyl