Learn More
Brady™ Sicherheitsschilder, Minipiktogramme, aus Vinyl
Artikelnummer. 11888030
Click to view available options
Angezeigter Text:
2: Obligatorisch
3: Warnhinweis
4: Notfall
Verbot
Packungsgröße:
96 PCS
Artikelnummer. 11888030
Marke: Brady™ 286906
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-3
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Menge 96/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 10 mm
Dicke 0,061 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 60 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Angezeigter Text 3: Warnhinweis
Produkttyp Erste-Hilfe-Zeichen
Farbe Gelb und weiß