Learn More
Brady™ Markierband aus Vinyl
Artikelnummer. 11731635
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11731635
Marke: Brady™ 058253
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bodenmarkierbänder
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement, Bodenbeläge
  • Bodenmarkierung
  • Anti-Rutsch-Produkte, rutschfeste Produkte
  • Bodenmarkierbänder
  • Markierungsband für Gänge
Spezifikation
Alternate Part Number AMT-3-WHITE
Beschreibung Gangmarkierungsklebeband - Weiß
Abmessungen (L x B) 32.92 m x 76.20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Markierung von Gängen und Durchgängen
Länge (angloamerikanisch) 108 ft.
Länge (metrisch) 33 mm
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +176°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C° bis +80 °C°
Dicke 0,034 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis
Farbe Weiß
Material Vinyl
Typ Beschriftungsband